Läs mer
Socorex™ Naturlig polypropen pipettspetsar
Produktkod. 11713256
Volym (metrisk):
2 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 11713256
Brand: Socorex™ 312.02
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa överlägsna Socorex™ Naturlig polypropenpipettspets för att täcka ett område mellan 0,1μ L och 10 ml. De är mångsidiga och i stort sett kompatibla med andra märken av pipetter.
  • Polypropen
  • Alternativ för mikropipett och makropipettspets
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Volym (metrisk) 2 ml
Filtrerade Ej filtrerad
Färg Naturlig
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (metrisk) 11.55cm
Formatera Bulk
Tipsstil Makro
För användning med (utrustning) Socorex Acura 2mL