Läs mer
Fisherbrand™ Raksidiga burkar i naturlig polypropen med vita ofodrade lock av polypropen
Product Code. 16124577 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
120 mL
Unit Size:
Paket med 36
Product Code. Kapacitet (metrisk) Unit Size
16124577 120 mL Paket med 36
1 options
Product Code. 16124577
Beräknad leverans: 04-12-2026
Add to basket
Add to basket
Design med bred mun är bra för stora fasta prover och möjliggör fullständig borttagning av innehåll
  • Naturliga polypropenburkar är genomskinliga och hållbara.
  • Burkar är idealiska för förvaring och insamling av prover och laboratoriematerial.
  • Bred hals och raka sidor underlättar enkel återhämtning av innehållet.
  • Polypropen ger större tolerans mot höga temperaturer än HDPE och bättre kontakttydlighet
Specifications
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) yttre hals 54 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 51 mm
För användning med (applikation) Stora fasta prover och möjliggör fullständig borttagning av innehåll
Inkluderar Lock
Höjd (metrisk) med stängning 71 mm
Material Polypropen
Kvantitet 36
Sterilitet Non-sterile
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 58-400
Klarhet Genomskinligt
Förslutning ingår Ja
Graderad No
Mun Bred
Höjd (metrisk) 68 mm
Kemisk etikett Unlabeled
Förslutningsfoder Ofodrad
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 58 to 400 mm
Diameter (metrisk) 52 mm
Förslutningstyp Lock
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Form Rund
Disponibel Reusable
Produkttyp Raksidig burk