Läs mer
Fisherbrand™ Raksidiga burkar i naturlig polypropen utan lock
Produktkod. 16174627 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
120 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16174627 120 mL
1 options
Produktkod. 16174627
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Design med bred mun är bra för stora fasta prover och möjliggör fullständig borttagning av innehåll
  • Naturliga polypropenburkar är genomskinliga och hållbara.
  • Burkar är idealiska för förvaring och insamling av prover och laboratoriematerial.
  • Bred hals och raka sidor underlättar enkel återhämtning av innehållet.
  • Polypropen ger större tolerans mot höga temperaturer än HDPE och bättre kontakttydlighet.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) yttre hals 54 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 51 mm
För användning med (applikation) Stora fasta prover och möjliggör fullständig borttagning av innehåll
Material Polypropen
Kvantitet 432
Stängningsfärg EJ TILLÄMPLIGT
Halsfinish 58-400
Klarhet Genomskinligt
Förslutning ingår Nej
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 68 mm
Produkttyp Raksidig burk
Stängningsstorlek 58-400 mm
Diameter (metrisk) 52 mm