Läs mer
Fisherbrand™ Naturligt rött medium gummislang
Produktkod. 11507053 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Total längd (metrisk):
10 m
Förpackningsstorlek:
10m
Produktkod. Total längd (metrisk) unitSize
11507053 10 m 10m
1 options
Produktkod. 11507053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    859.95 SEK
    614.23 SEK / 10m
    Save 245.72 SEK
    28% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används i flödesledningar för vätskor och gaser i olika hydrauliska, pneumatiska processer.
  • Högre motståndskraft än de flesta andra polymerer
  • Temperaturområde: -40 °C till 70 °C
  • Lätt och flexibel, för överföring av vätskor, gaser och utspädda syror
  • Tung vägg rekommenderas för vakuumanvändning
  • Ej lämplig för användning med petroleumoljor och kolvätelösningsmedel
Specifikationer
Material Gummi
Total längd (metrisk) 10 m
För användning med (applikation) För vätskor, gaser och utspädda syror
Färg Rött