Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Natural Rubber GSR Semi-Vacuum Tubing
Beskrivning
- Very good elasticity and flexibility
- Good resistance to abrasion
- Meets FDA requirements
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA compliant, food WCR |
| Diameter (metrisk) Inre | 7 mm |
| Material | Natural Rubber |
| Diameter (metrisk) Yttre | 15 mm |
| Total längd (metrisk) | 25 m |
| Tjocklek (metrisk) | 4 mm |
| För användning med (applikation) | Handle many industrial applications |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40°C |
| Färg | Red |
| Flexibilitet | Flexible |
| Visa mer |