Läs mer
Ansell Edmont™ Marigold™ Suregrip™ G04Y Natural Rubber Latex Gloves
Storlek:
7.5
8.5
9.5
10.5
Förpackningsstorlek:
12 par
Paket med 12
Beskrivning
- Flock-lined 100% cotton for better comfort
- Long cuff and heavier weight for extra protection
- Beaded cuff for tear resistance and easy donning
- Raised pattern on palms and fingers for excellent dry and wet grip
- Good resistance to abrasion
- Flexible and strong
- Double wall thickness
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN374, EN388:3110, EN420 |
| Beläggningsmaterial | Natural Rubber Latex |
| Färg | Yellow |
| Latexfri | Yes |
| Material | Rubber Latex |
| Produkttyp | Gloves |
| Storlek | 10.5 |
| Tjocklek (metrisk) | 1.5 mm |
| För användning med (applikation) | For chemical, electronic laboratories and pre-production areas |
| Handske manschettstil | Long, Beaded |
| Visa mer |