Läs mer
- Home
- Products
- Stoppare och förslutningar
- Stoppare
- Fisherbrand™ Naturgummi etthålsproppar
Fisherbrand™ Naturgummi etthålsproppar
Produktkod. 11527592 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Botten:
5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
39 mm
43 mm
49 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
92 mm
105 mm
Diameter (metrisk) Topp:
7 mm
9 mm
10,5 mm
11,5 mm
12,5 mm
14 mm
18 mm
20,3 mm
22,5 mm
24,5 mm
26,5 mm
28,5 mm
31 mm
33 mm
36 mm
38,5 mm
44,5 mm
49 mm
55 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
102 mm
116,5 mm
Dimensione della confezione:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
Paket med 50
Varje
27 product options available for selection
| Codice prodotto. | Diameter (metrisk) Botten | Diameter (metrisk) Topp | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|
| 11527592 | 5 mm | 7 mm | Paket med 50 |
| 11577592 | 10 mm | 12,5 mm | Paket med 20 |
| 11587592 | 11 mm | 14 mm | Paket med 20 |
| 11517602 | 17 mm | 20,3 mm | Paket med 20 |
| 11527602 | 19 mm | 22,5 mm | Paket med 20 |
| 11507602 | 15 mm | 18 mm | Paket med 20 |
| 11567622 | 105 mm | 116,5 mm | Varje |
| 11547602 | 23 mm | 26,5 mm | Paket med 20 |
| 11537602 | 21 mm | 24,5 mm | Paket med 20 |
| 11557602 | 25 mm | 28,5 mm | Paket med 20 |
| 11567602 | 27 mm | 31 mm | Paket med 10 |
| 11577602 | 29 mm | 33 mm | Paket med 10 |
| 11587602 | 31 mm | 36 mm | Paket med 10 |
| 11547612 | 43 mm | 49 mm | Paket med 5 |
| 11597602 | 33 mm | 38,5 mm | Paket med 10 |
| 11567612 | 49 mm | 55 mm | Paket med 5 |
| 11527612 | 39 mm | 44,5 mm | Paket med 10 |
| 11587612 | 57 mm | 64 mm | Paket med 2 |
| 11597612 | 62 mm | 69 mm | Paket med 2 |
| 11507622 | 67 mm | 74 mm | Paket med 2 |
| 11517622 | 71 mm | 78 mm | Varje |
| 11527622 | 75 mm | 85 mm | Varje |
| 11547592 | 7 mm | 9 mm | Paket med 20 |
| 11557592 | 8 mm | 10,5 mm | Paket med 20 |
| 11547622 | 92 mm | 102 mm | Varje |
| 10410893 | 9 mm | 11,5 mm | Paket med 20 |
| 11567592 | 9 mm | 11,5 mm | Paket med 20 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Codice prodotto.
11527592
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
146.49 SEK
104.82 SEK / Paket med 50
Save 41.67 SEK
28% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Aggiungi al carrello
94.34 SEK valid until 2026-12-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28038" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28038" för att få ditt kampanjpris.
Aggiungi al carrello
Specifica
Specifica
| Diameter (metriskt) hål | 3mm |
| För användning med (applikation) | För laboratoriebruk |
| Hårdhet | 46/55 IRHD |
| Längd (metrisk) | 16 mm |
| Kvantitet | 50/Pk. |
| Färg | Rött |
| Diameter (metrisk) Botten | 5 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 7 mm |
| Material | Naturgummi |
| Produkttyp | Avsmalnande propp (1 hål) |
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?