Läs mer
- Home
- Products
- Stoppare och förslutningar
- Stoppare
- Fisherbrand™ Naturgummi etthålsproppar
Fisherbrand™ Naturgummi etthålsproppar
Produktkod. 11567622 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Botten:
5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
39 mm
43 mm
49 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
92 mm
105 mm
Diameter (metrisk) Topp:
7 mm
9 mm
10,5 mm
11,5 mm
12,5 mm
14 mm
18 mm
20,3 mm
22,5 mm
24,5 mm
26,5 mm
28,5 mm
31 mm
33 mm
36 mm
38,5 mm
44,5 mm
49 mm
55 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
102 mm
116,5 mm
Tamaño de la unidad:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
Paket med 50
Varje
27 product options available for selection
| Código de producto. | Diameter (metrisk) Botten | Diameter (metrisk) Topp | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|
| 11567622 | 105 mm | 116,5 mm | Varje |
| 11577592 | 10 mm | 12,5 mm | Paket med 20 |
| 11587592 | 11 mm | 14 mm | Paket med 20 |
| 11517602 | 17 mm | 20,3 mm | Paket med 20 |
| 11527602 | 19 mm | 22,5 mm | Paket med 20 |
| 11507602 | 15 mm | 18 mm | Paket med 20 |
| 11547602 | 23 mm | 26,5 mm | Paket med 20 |
| 11537602 | 21 mm | 24,5 mm | Paket med 20 |
| 11557602 | 25 mm | 28,5 mm | Paket med 20 |
| 11567602 | 27 mm | 31 mm | Paket med 10 |
| 11577602 | 29 mm | 33 mm | Paket med 10 |
| 11587602 | 31 mm | 36 mm | Paket med 10 |
| 11547612 | 43 mm | 49 mm | Paket med 5 |
| 11597602 | 33 mm | 38,5 mm | Paket med 10 |
| 11567612 | 49 mm | 55 mm | Paket med 5 |
| 11527612 | 39 mm | 44,5 mm | Paket med 10 |
| 11587612 | 57 mm | 64 mm | Paket med 2 |
| 11527592 | 5 mm | 7 mm | Paket med 50 |
| 11597612 | 62 mm | 69 mm | Paket med 2 |
| 11507622 | 67 mm | 74 mm | Paket med 2 |
| 11517622 | 71 mm | 78 mm | Varje |
| 11527622 | 75 mm | 85 mm | Varje |
| 11547592 | 7 mm | 9 mm | Paket med 20 |
| 11557592 | 8 mm | 10,5 mm | Paket med 20 |
| 11547622 | 92 mm | 102 mm | Varje |
| 10410893 | 9 mm | 11,5 mm | Paket med 20 |
| 11567592 | 9 mm | 11,5 mm | Paket med 20 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Código de producto.
11567622
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
527.81 SEK
377.79 SEK / Paket med 1
Save 150.02 SEK
28% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Añadir a la cesta
340.01 SEK valid until 2026-12-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28038" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28038" för att få ditt kampanjpris.
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
| Diameter (metriskt) hål | 5mm |
| För användning med (applikation) | För laboratoriebruk |
| Hårdhet | 46/55 IRHD |
| Längd (metrisk) | 63.5 mm |
| Kvantitet | 1 st. |
| Färg | Rött |
| Diameter (metrisk) Botten | 105 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 116,5 mm |
| Material | Naturgummi |
| Produkttyp | Avsmalnande propp (1 hål) |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?