Läs mer
Fisherbrand™ Naturgummi etthålsproppar
Produktkod. 11587592 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Botten:
5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
39 mm
43 mm
49 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
92 mm
105 mm
Diameter (metrisk) Topp:
7 mm
9 mm
10,5 mm
11,5 mm
12,5 mm
14 mm
18 mm
20,3 mm
22,5 mm
24,5 mm
26,5 mm
28,5 mm
31 mm
33 mm
36 mm
38,5 mm
44,5 mm
49 mm
55 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
102 mm
116,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
Paket med 50
Varje
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Botten Diameter (metrisk) Topp Förpackningsstorlek
11587592 11 mm 14 mm Paket med 20
11577592 10 mm 12,5 mm Paket med 20
11517602 17 mm 20,3 mm Paket med 20
11527602 19 mm 22,5 mm Paket med 20
11507602 15 mm 18 mm Paket med 20
11567622 105 mm 116,5 mm Varje
11547602 23 mm 26,5 mm Paket med 20
11537602 21 mm 24,5 mm Paket med 20
11557602 25 mm 28,5 mm Paket med 20
11567602 27 mm 31 mm Paket med 10
11577602 29 mm 33 mm Paket med 10
11587602 31 mm 36 mm Paket med 10
11547612 43 mm 49 mm Paket med 5
11597602 33 mm 38,5 mm Paket med 10
11567612 49 mm 55 mm Paket med 5
11527612 39 mm 44,5 mm Paket med 10
11587612 57 mm 64 mm Paket med 2
11527592 5 mm 7 mm Paket med 50
11597612 62 mm 69 mm Paket med 2
11507622 67 mm 74 mm Paket med 2
11517622 71 mm 78 mm Varje
11527622 75 mm 85 mm Varje
11547592 7 mm 9 mm Paket med 20
11557592 8 mm 10,5 mm Paket med 20
11547622 92 mm 102 mm Varje
10410893 9 mm 11,5 mm Paket med 20
11567592 9 mm 11,5 mm Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Produktkod. 11587592
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.63 SEK
    59.55 SEK / Paket med 20
    Save 20.08 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för laboratorieändamål.
  • Tillverkad av naturgummi
  • Röd till färgen
  • Innehåller ett hål
Specifikationer
Diameter (metriskt) hål 5mm
För användning med (applikation) För laboratoriebruk
Hårdhet 46/55 IRHD
Längd (metrisk) 24 mm
Kvantitet 20/Pk.
Färg Rött
Diameter (metrisk) Botten 11 mm
Diameter (metrisk) Topp 14 mm
Material Naturgummi
Produkttyp Avsmalnande propp (1 hål)