Läs mer
Fisherbrand™ Naturgummi etthålsproppar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Botten:
5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
39 mm
43 mm
49 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
92 mm
105 mm
Diameter (metrisk) Topp:
7 mm
9 mm
10.5 mm
11.5 mm
12.5 mm
14 mm
18 mm
20.3 mm
22.5 mm
24.5 mm
26.5 mm
28.5 mm
31 mm
33 mm
36 mm
38.5 mm
44.5 mm
49 mm
55 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
102 mm
116.5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
Paket med 50
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metriskt) hål | 5mm |
| För användning med (applikation) | För laboratoriebruk |
| Hårdhet | 46/55 IRHD |
| Längd (metrisk) | 49 mm |
| Kvantitet | 2/Pk. |
| Färg | Rött |
| Diameter (metrisk) Botten | 62 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 69 mm |
| Material | Naturgummi |
| Produkttyp | Avsmalnande propp (1 hål) |