Läs mer
Fisherbrand™ Naturgummi etthålsproppar
Produktkod. p-8011941 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Botten:
5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
39 mm
43 mm
49 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
92 mm
105 mm
Diameter (metrisk) Topp:
7 mm
9 mm
10,5 mm
11,5 mm
12,5 mm
14 mm
18 mm
20,3 mm
22,5 mm
24,5 mm
26,5 mm
28,5 mm
31 mm
33 mm
36 mm
38,5 mm
44,5 mm
49 mm
55 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
102 mm
116,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
Paket med 50
Varje
Produktkod. 11577592
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för laboratorieändamål.
  • Tillverkad av naturgummi
  • Röd till färgen
  • Innehåller ett hål
Specifikationer
Diameter (metriskt) hål 5mm
För användning med (applikation) För laboratoriebruk
Hårdhet 46/55 IRHD
Längd (metrisk) 20 mm
Kvantitet 20/Pk.
Färg Rött
Diameter (metrisk) Botten 10 mm
Diameter (metrisk) Topp 12,5 mm
Material Naturgummi
Produkttyp Avsmalnande propp (1 hål)