Beskrivning
- Tillverkad av 100% naturgummi.
- Eliminerar munpipettering och hantering av farligt material.
- Finns i universal-, standard- eller flipmodell, med 2- eller 3-ventilsalternativ
- Modell med 2 ventiler möjliggör enhandsmanövrering.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Ventil A: Släpp ut luft, Ventil S: Fyllning, Ventil E: Leverans |
| Material | Naturgummi |
| Modell | Universell |
| Volym (metrisk) | 100 mL |
| För användning med (applikation) | Fyller pipetter upp till 100mL |
| Inkluderar | 3 ventiler |
| Kvantitet | 1 vardera |