Läs mer
BRAND™ Pipetfyllare av naturgummi
Produktkod. p-8000114 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
10 mL
100 mL
Modell:
Flip
Standard
Universell
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10363341
Brand: BRAND™ 25315
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av 100% naturgummi. BRAND™ Naturgummipipettfyllare eliminerar munpipettering och hantering av farligt material. Finns i universal-, standard- eller flipmodell, med 2- eller 3-ventilsalternativ.
  • Tillverkad av 100% naturgummi.
  • Eliminerar munpipettering och hantering av farligt material.
  • Finns i universal-, standard- eller flipmodell, med 2- eller 3-ventilsalternativ
  • Modell med 2 ventiler möjliggör enhandsmanövrering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Ventil A: Släpp ut luft, Ventil S: Fyllning, Ventil E: Leverans
Material Naturgummi
Modell Universell
Volym (metrisk) 100 mL
För användning med (applikation) Fyller pipetter upp till 100mL
Inkluderar 3 ventiler
Kvantitet 1 vardera