Läs mer
Deutsch Neumann™ De Flip™ Säkerhetspipettfyllmedel
Produktkod. 10436511
Change view
Färg:
Grön
Röd
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
10436511 Grön
10473194 Röd
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10436511 Leverantör Deutsch Neumann™ Leverantörsnummer 4710021
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minskar riskerna för pipettering vid hantering av giftiga, frätande, bakterieförorenade eller illaluktande vätskor. Deutsch Neumann™ De Flip™ Säkerhetspipettfyllmedel är tillverkade av naturgummi.
  • Endast två driftpunkter
  • Evakuera via den nya automatiska ventilen
  • Finns i en rad färger
  • Enhandsdesign är den enklaste säkerhetspipettfyllaren som finns
  • Möjlighet att rengöra insidan av glödlampan genom att ta bort den patenterade ventilen och skölja ur
Specifikationer
Färg Grön
Material Naturgummi
Typ ''Flip'' säkerhetspipettfyllare
Kvantitet 1 vardera