Läs mer
Deutsch Neumann™ De Flip™ Säkerhetspipettfyllmedel
Produktkod. p-8000160
Färg:
Grön
Röd
Produktkod. 10436511
Brand: Deutsch Neumann™ 4710021
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minskar riskerna för pipettering vid hantering av giftiga, frätande, bakterieförorenade eller illaluktande vätskor. Deutsch Neumann™ De Flip™ Säkerhetspipettfyllmedel är tillverkade av naturgummi.
  • Endast två driftpunkter
  • Evakuera via den nya automatiska ventilen
  • Finns i en rad färger
  • Enhandsdesign är den enklaste säkerhetspipettfyllaren som finns
  • Möjlighet att rengöra insidan av glödlampan genom att ta bort den patenterade ventilen och skölja ur
Specifikationer
Färg Grön
Material Naturgummi
Typ ''Flip'' säkerhetspipettfyllare
Kvantitet 1 vardera