Läs mer
Deutsch Neumann™ Säkerhetspipettfyllmedel av gummi
Produktkod. 10418882
Change view
Modell:
Standard 1
Universal 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell
10418882 Universal 2
10313441 Standard 1
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10418882 Leverantör Deutsch Neumann™ Leverantörsnummer 4700002
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minskar riskerna för pipettering vid hantering av giftiga, frätande, bakterieförorenade eller illaluktande vätskor. Deutsch Neumann™ Gummisäkerhetspipettfyllmedel är tillverkade av naturgummi.
  • Endast två driftpunkter
  • Utmärkt draghållfasthet och spänst
  • Enhandsdesign är den enklaste säkerhetspipetten som finns
Tekniske data
Färg Röd
Material Naturgummi
Modell Universal 2
Typ Säkerhetspipettfyllare
För användning med (applikation) För bekväm pipettering av giftiga, frätande, innehållande bakterier och illaluktande ämnen
Kvantitet 1 vardera
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.