Läs mer
Fisherbrand™ Proppar av massiv naturgummi
Produktkod. 11517592 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Botten:
6 mm
11 mm
17 mm
23 mm
25 mm
35 mm
57 mm
62 mm
67 mm
105 mm
Diameter (metrisk) Topp:
8 mm
14 mm
20,3 mm
26,5 mm
28,5 mm
40,5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
116,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 50
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Botten Diameter (metrisk) Topp unitSize
11517592 105 mm 116,5 mm Varje
11522922 11 mm 14 mm Paket med 20
11552922 17 mm 20,3 mm Paket med 20
11542932 35 mm 40,5 mm Paket med 10
11522942 57 mm 64 mm Paket med 2
11532942 62 mm 69 mm Paket med 2
11542942 67 mm 74 mm Paket med 2
11572912 6 mm 8 mm Paket med 50
11582922 23 mm 26,5 mm Paket med 20
10192031 23 mm 26,5 mm Paket med 20
11592922 25 mm 28,5 mm Paket med 20
10411083 25 mm 28,5 mm Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 11517592
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    495.60 SEK
    377.79 SEK / Paket med 1
    Save 117.81 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för laboratorieändamål.
  • Tillverkad av naturgummi
  • Röd till färgen
  • Rejäla proppar utan hål
Specifikationer
För användning med (applikation) För laboratoriebruk
Hårdhet 46/55 IRHD
Längd (metrisk) 63.5 mm
Kvantitet 1 st.
Färg Rött
Diameter (metrisk) Botten 105 mm
Diameter (metrisk) Topp 116,5 mm
Material Naturgummi
Produkttyp Solid propp