Läs mer
BRAND™ Naturgummiproppar
Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) Topp:
12 mm
14 mm
22 mm
55 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Varje
Beskrivning
- Konstruktion av naturgummi
- Röd färg
- Levereras i förpackningar om 25 st
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 20 mm |
| Kvantitet | 25/PK |
| Färg | Rött |
| Diameter (metrisk) Botten | 11 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 14 mm |
| Material | Naturgummi |