Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Natural Rubber Stoppers
Diameter (metrisk) Botten:
4 mm
5 mm
8 mm
10.5 mm
15 mm
17 mm
18 mm
21 mm
29 mm
34 mm
36 mm
41 mm
47 mm
Kvantitet:
10/Pk.
100/ck.
20/Pk.
5/Pk.
50/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 5
Paket med 50
Beskrivning
- Temperature resistance from -35 to +70°C (120°C in humid conditions)
- DIN Standard 18271
- Gray-blue color
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 40mm |
| Kvantitet | 20/Pk. |
| Färg | Blue |
| Diameter (metrisk) Botten | 36 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 44 mm |
| Material | Natural Rubber |
| Produkttyp | Stopper |
| Stopparnummer | 45D |