Läs mer
Neville and More™ Naturgummiproppar
Trådstorlek (metrisk):
38 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Stängningar
- Lämplig för att innehålla vätskor för olika flaskor, burkar, laboratorieförbrukningsvaror
- Tight passform
- Ej reaktiv
- Material: Klorbutylgummi
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| För användning med (applikation) | Innehåller vätska |
| Material | Naturgummi |
| nr per ärende | 100 |
| Trådstorlek (metrisk) | 38 mm |
| Halsfinish | 38 mm |
| Produkttyp | Stängning |
| För användning med (utrustning) | Provrör, glasflaska, laboratorieförbrukningsvaror |
| Stängningsstorlek | 4 cm |