Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Natural Rubber Tubing
Beskrivning
- Natural Rubber Tubing
- For vacuum applications
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA compliant, Food WCR |
| Diameter (metrisk) Inre | 8 mm |
| Material | Natural Rubber |
| Diameter (metrisk) Yttre | 18 mm |
| Total längd (metrisk) | 25 m |
| Tjocklek (metrisk) | 5 mm |
| För användning med (applikation) | General laboratory use |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -25°C |
| Färg | Red |
| Flexibilitet | Flexible |
| Visa mer |