Läs mer
Fisherbrand™ Tvåhålsproppar av naturgummi
Produktkod. 11567632 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Botten:
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
29 mm
31 mm
33 mm
35 mm
37 mm
39 mm
41 mm
43 mm
45 mm
53 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
99 mm
Diameter (metrisk) Topp:
18 mm
20,3 mm
22,5 mm
24,5 mm
26,5 mm
33 mm
36 mm
38,5 mm
40,5 mm
42,5 mm
44,5 mm
47 mm
49 mm
51 mm
59,5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
109 mm
Unit Size:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
Varje
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) Botten Diameter (metrisk) Topp unitSize
11567632 33 mm 38,5 mm Paket med 10
11577622 15 mm 18 mm Paket med 20
11597622 19 mm 22,5 mm Paket med 20
11587622 17 mm 20,3 mm Paket med 20
11507632 21 mm 24,5 mm Paket med 20
11547632 29 mm 33 mm Paket med 10
11517632 23 mm 26,5 mm Paket med 20
11557632 31 mm 36 mm Paket med 10
11577632 35 mm 40,5 mm Paket med 10
11587632 37 mm 42,5 mm Paket med 10
11597632 39 mm 44,5 mm Paket med 10
11507642 41 mm 47 mm Paket med 5
11517642 43 mm 49 mm Paket med 5
10549751 45 mm 51 mm Paket med 5
10428972 53 mm 59,5 mm Paket med 2
10559751 57 mm 64 mm Paket med 2
11527642 62 mm 69 mm Paket med 2
11537642 67 mm 74 mm Paket med 2
11547642 71 mm 78 mm Varje
11587642 99 mm 109 mm Varje
11557642 75 mm 85 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Product Code. 11567632
Only null left
Add to basket
Add to basket
Används för laboratorieändamål.
  • Tillverkad av naturgummi
  • Röd till färgen
  • Stoppare med två hål
Specifications
Diameter (metriskt) hål 5 mm
För användning med (applikation) För laboratoriebruk
Hårdhet 46/55 IRHD
Längd (metrisk) 38.5 mm
Kvantitet 10/Pk.
Färg Rött
Diameter (metrisk) Botten 33 mm
Diameter (metrisk) Topp 38,5 mm
Material Naturgummi
Produkttyp Avsmalnande propp (2 hål)