Läs mer
- Home
- Products
- Stoppare och förslutningar
- Stoppare
- Fisherbrand™ Tvåhålsproppar av naturgummi
Fisherbrand™ Tvåhålsproppar av naturgummi
Produktkod. 11577622 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Botten:
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
29 mm
31 mm
33 mm
35 mm
37 mm
39 mm
41 mm
43 mm
45 mm
53 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
99 mm
Diameter (metrisk) Topp:
18 mm
20,3 mm
22,5 mm
24,5 mm
26,5 mm
33 mm
36 mm
38,5 mm
40,5 mm
42,5 mm
44,5 mm
47 mm
49 mm
51 mm
59,5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
109 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
Varje
21 product options available for selection
| Produktkod. | Diameter (metrisk) Botten | Diameter (metrisk) Topp | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11577622 | 15 mm | 18 mm | Paket med 20 |
| 11597622 | 19 mm | 22,5 mm | Paket med 20 |
| 11587622 | 17 mm | 20,3 mm | Paket med 20 |
| 11507632 | 21 mm | 24,5 mm | Paket med 20 |
| 11547632 | 29 mm | 33 mm | Paket med 10 |
| 11517632 | 23 mm | 26,5 mm | Paket med 20 |
| 11557632 | 31 mm | 36 mm | Paket med 10 |
| 11567632 | 33 mm | 38,5 mm | Paket med 10 |
| 11577632 | 35 mm | 40,5 mm | Paket med 10 |
| 11587632 | 37 mm | 42,5 mm | Paket med 10 |
| 11597632 | 39 mm | 44,5 mm | Paket med 10 |
| 11507642 | 41 mm | 47 mm | Paket med 5 |
| 11517642 | 43 mm | 49 mm | Paket med 5 |
| 10549751 | 45 mm | 51 mm | Paket med 5 |
| 10428972 | 53 mm | 59,5 mm | Paket med 2 |
| 10559751 | 57 mm | 64 mm | Paket med 2 |
| 11527642 | 62 mm | 69 mm | Paket med 2 |
| 11537642 | 67 mm | 74 mm | Paket med 2 |
| 11547642 | 71 mm | 78 mm | Varje |
| 11587642 | 99 mm | 109 mm | Varje |
| 11557642 | 75 mm | 85 mm | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Produktkod.
11577622
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
92.40 SEK
70.65 SEK / Paket med 20
Save 21.75 SEK
23% Av
Beräknad leverans: 20-08-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
84.46 SEK valid until 2026-08-30
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28509" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28509" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metriskt) hål | 5 mm |
| För användning med (applikation) | För laboratoriebruk |
| Hårdhet | 46/55 IRHD |
| Längd (metrisk) | 24 mm |
| Kvantitet | 20/Pk. |
| Färg | Rött |
| Diameter (metrisk) Botten | 15 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 18 mm |
| Material | Naturgummi |
| Produkttyp | Avsmalnande propp (2 hål) |