Specifikationer
| Diameter (metriskt) hål | 5 mm |
| För användning med (applikation) | För laboratoriebruk |
| Hårdhet | 46/55 IRHD |
| Längd (metrisk) | 38.5 mm |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Färg | Rött |
| Diameter (metrisk) Botten | 39 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 44,5 mm |
| Material | Naturgummi |
| Produkttyp | Avsmalnande propp (2 hål) |