Läs mer
Deutsch Neumann™ Laboratorieslang av vakuumkvalitet
Produktkod. 10707391
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
8 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
18 mm
Förpackningsstorlek:
25m
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
10707391 8 mm 18 mm 25m
1 options
Produktkod. 10707391 Leverantör Deutsch Neumann™ Leverantörsnummer 3020818
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3055.00 SEK
    2192.38 SEK / 25m
    Save 862.62 SEK
    28% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger flexibilitet, rivstyrka och motståndskraft för vakuumapplikationer. Deutsch Neumann™ Vacuum Quality Laboratory Tubing är tillverkad av rött naturgummi.
  • Durometer 50 Shore A
  • Bra elastiskt minne
  • Utmärkt val för vakuumapplikationer
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Material Gummi
Diameter (metrisk) Yttre 18 mm
Total längd (metrisk) 2500 cm
Tjocklek (metrisk) 6 mm
För användning med (applikation) För laboratorium
Förpackningsmängd 1 vardera
Färg Rött
Produkttyp Vakuumslang