Läs mer
mb2 Naturligt trä pallar
:
Rymmer 5 hjul
Beskrivning
- Stool with wood seat
- Pneumatic cylinder for height adjustment
- 5-star reinforced nylon base 640 mm dia.
- Hard floor castors 50 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pall |
| Färg | Naturlig |
| Justerbar (höjd) | Yes |
| Justerbar | Height |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Avsluta | Eldfast |
| Höjd (metrisk) | 496 mm |
| Håller | 5 hjul |
| Sitthöjd | 400 to 560 mm |
| Vikt (metrisk) | 5.78 kg |
| Visa mer |