Läs mer
Abeba™ Nature 4055 Skor
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Smidigt läder
- Svart
- Halkskydd speciell yttersula i gummi
- Läderbelagd fotbädd i kork
- Sanitetsbehandlad
- ESD-avledande enligt DIN EN 61340
- Hälrem ej vikbar, justerbar
- Justerbart vristområde
- Spänne
- Beständig mot olja och bensin
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Färg | Svart |
| Fotbäddsmaterial | Kork |
| Material | Läder |
| Storlek | 45 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Sulmaterial | Gummi |
| Stil | 4055 |