Läs mer
Abeba™ Nature 4086 Skor
Storlek:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Beskrivning
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Velour
- Blått
- Halkskydd speciell yttersula i gummi
- Läderbelagd fotbädd i kork
- Sanitetsbehandlad
- ESD-avledande enligt DIN EN 61340
- 2 justerbara vristband
- Spänne
- Metallfri
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Färg | Blått |
| Fotbäddsmaterial | Kork |
| Material | Velour |
| Storlek | 42 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Sulmaterial | Gummi |
| Stil | 4086 |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto