Läs mer
Abeba™ Nature 4096 Skor
Beskrivning
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Velour
- Blått
- Halkskydd speciell yttersula i gummi
- Läderbelagd fotbädd i kork
- Sanitetsbehandlad
- ESD-avledande enligt DIN EN 61340
- Hälrem ej vikbar, justerbar
- 2 justerbara vristband
- Spänne
- Metallfri
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Färg | Blått |
| Fotbäddsmaterial | Kork |
| Material | Velour |
| Storlek | 34 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Sulmaterial | Gummi |
| Stil | 4096 |