Läs mer
Nav1.7-IN-2, MedChemExpress
Produktkod. 16497606
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497606 100 mg 100mg
16440218 5 mg -
16433727 50 mg -
16407758 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16497606 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19366
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Nav1.7-IN-2 is an inhibitor of voltage-gated sodium channels (Nav), in particular Nav 1.7, with IC50 of 80 nM.
Nav1.7-IN-2 is an inhibitor of voltage-gated sodium channels (Nav), in particular Nav 1.7, with IC50 of 80 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nav1.7-IN-2
CAS 1332295-35-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H22FN5O2
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (122.72 mM; Need ultrasonic)
LEDER C(NC)(=O)C1=CC=CC(NC2=NC=CC(N3CC(OC4=CC=C(F)C=C4C)C3)=N2)=C1
Molekylvikt (g/mol) 407.44
Formel vikt 407.44
Procent renhet 99.81%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation