Läs mer
Navarixin, MedChemExpress
Beskrivning
Navarixin (SCH 527123) is a potent, allosteric and orally active antagonist of both CXCR1 and CXCR2, with Kd values of 41 nM for cynomolgus CXCR1 and 0.20 nM, 0.20 nM, 0.08 nM for mouse, rat and cynomolgus monkey CXCR2, respectivelly.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Navarixin |
| CAS | 473727-83-2 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H23N3O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | SCH 527123 MK-7123 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (125.81 mM) |
| LEDER | O=C1C(C(NC2=CC=CC(C(N(C)C)=O)=C2O)=C1N[C@H](CC)C3=CC=C(O3)C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 397.42 |
| Visa mer |