Läs mer
Ohaus™ Navigator™
Produktkod. 16263411 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Modell: NVT22000-EU
Produktkod.
16263411 Modell: NVT22000-EU
1 options
Produktkod. 16263411 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 30456395
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3630.00 SEK
    2628.23 SEK / Paket med 1
    Save 1001.77 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Navigator™ är idealisk för allmänna vägningsapplikationer i laboratorie-, industri- och utbildningsmiljöer. Denna kraftfulla våg kan hantera en mängd olika vägningsapplikationer med funktioner som snabb stabiliseringstid, överbelastningsskydd vid fyra gånger den nominella kapaciteten.
  • Navigator erbjuder viktiga vägningsapplikationer till ett konkurrenskraftigt pris.
  • Avancerad vägningsteknik erbjuder stabilisering på en sekund för snabba och exakta vägningsresultat, vilket förbättrar operatörens effektivitet, produktivitet och genomströmning.
  • Överbelastningsskyddssystem som tål belastningar upp till fyra gånger den nominella kapaciteten säkerställer balansen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Anslutningstyp RS232, USB , eller Ethernet (finns som tillbehör)
Kapacitet 22,000 g
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Läsbarhet 1.000000 g
Linjäritet 2.000000 g
Modell NVT22000-EU
Pannform 230 x 174 mm
Repeterbarhet 1.000000 g
Stabiliseringstid 1.000 s
Testbelastning 10 kg, OIML F2 eller ASTM CL 4
Vägningslägen Carat, Grain, Gram, Kilogram, Newton, Ounce, Ounce Troy, Pennyweight, Pound, Pound:Ounce
Mått (L x B x H) 250 x 240 x 74 mm
Vikt (metrisk) 1.500 kg