Läs mer
Navoximod, MedChemExpress
Produktkod. 16457628
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16457628 10 mg
16450098 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16457628 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18770B
MedChemExpress Navoximod (GDC-0919; NLG-​919) is a potent IDO (indoleamine-(2,3)-dioxygenase) pathway inhibitor with Ki/EC50 of 7 nM/75 nM.
Navoximod (GDC-0919
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Navoximod
CAS 1402837-78-8
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H21FN2O2
Kvantitet 10 mg
Synonym GDC-0919 NLG-​919
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (316.09 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@H](CC1)CC[C@]1([H])[C@H](O)C[C@@H]2N3C(C4=C2C(F)=CC=C4)=CN=C3
Molekylvikt (g/mol) 316.37
Formel vikt 316.37
Procent renhet 99.19%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death