Läs mer
Navtemadlin, MedChemExpress
Beskrivning
Navtemadlin (AMG 232) is a potent, selective and orally available inhibitor of p53-MDM2 interaction, with an IC50 of 0.6 nM. Navtemadlin binds to MDM2 with a Kd of 0.045 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Navtemadlin |
| CAS | 1352066-68-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H35Cl2NO5S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | AMG 232 KRT-232 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (87.94 mM) ∣H2O : ≥ 0.1 mg/mL (0.18 mM) |
| LEDER | O=C(O)C[C@]1(C)C(N([C@H](CS(=O)(C(C)C)=O)C(C)C)[C@H](C2=CC=C(Cl)C=C2)[C@@H](C3=CC=CC(Cl)=C3)C1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 568.55 |
| Visa mer |