Läs mer
Nazartinib, MedChemExpress
Beskrivning
Nazartinib (EGF816) is a covalent mutant-selective EGFR inhibitor, with Ki and Kinact of 31 nM and 0.222 min−1 on EGFR(L858R/790M) mutant, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nazartinib |
| CAS | 1508250-71-2 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H31ClN6O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | EGF816 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 242 mg/mL (488.87 mM) |
| LEDER | O=C(C1=CC(C)=NC=C1)NC2=NC3=CC=CC(Cl)=C3N2[C@H]4CN(C(/C=C/CN(C)C)=O)CCCC4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 495.02 |
| Visa mer |