Läs mer
Nazartinib S-enantiomer, MedChemExpress
Produktkod. 16430186
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16430186 2 mg -
16408147 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16430186 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12872B
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Nazartinib S-enantiomer (EGF816 S-enantiomer) is the less active S-enantiomer of Nazartinib. Nazartinib (EGF816) is an EGFR inhibitor.
Nazartinib S-enantiomer (EGF816 S-enantiomer) is the less active S-enantiomer of Nazartinib. Nazartinib (EGF816) is an EGFR inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nazartinib S-enantiomer
CAS 1508256-20-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H31ClN6O2
Kvantitet 2 mg
Synonym EGF816 (S-enantiomer)
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (101.01 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC(C)=NC=C1)NC2=NC3=CC=CC(Cl)=C3N2[C@@H]4CN(C(/C=C/CN(C)C)=O)CCCC4
Molekylvikt (g/mol) 495.02
Formel vikt 495.02
Procent renhet 98.66%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid