Läs mer
NB-598 Maleate, MedChemExpress
Beskrivning
NB-598 Maleate is a potent and competitive inhibitor of squalene epoxidase (SE), and suppresses triglyceride biosynthesis through the farnesol pathway.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NB-598 Maleate |
| CAS | 155294-62-5 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H35NO5S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (176.76 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O)/C=C\C(O)=O.CC(C)(C)C#C/C=C/CN(CC)CC1=CC(OCC2=CC(C3=CSC=C3)=CS2)=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 565.74 |
| Formel vikt | 565.74 |
| Show More |