Läs mer
Tocris Bioscience™ NBC 19
Kvantitet:
10 mg
Beskrivning
NBC 19 is a potent NLRP3 inflammasome inhibitor (IC50 = 60-80 nM). Inhibits nigericin- and ATP-induced IL-1β release.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (T4)-[2-Acetyl-4,4,4-trichloro-N-cyclohexyl-3-(imino-κN)butanamidato-κO]diphenylboron |
| CAS | 2068818-75-5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Inflammasomes Inhibitors |
| Molekylformel | C24H26BCl3N2O2 |
| Formel vikt | 2172 |
| Renhet | 98% |