Läs mer
NBD-556, MedChemExpress
Beskrivning
NBD-556, a CD4 mimetic, is a potent HIV-1 entry inhibitor that blocks the gp120-CD4 interaction. NBD-556 shows potent cell fusion and virus-cell fusion inhibitory activity at low micromolar levels.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NBD-556 |
| CAS | 333353-44-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H24ClN3O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (98.66 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C(NC1CC(C)(NC(C)(C1)C)C)=O)NC2=CC=C(C=C2)Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.84 |
| Formel vikt | 337.84 |
| Visa mer |