Läs mer
NBD-557, MedChemExpress
Produktkod. 16428218
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16428218 10 mg
16413776 25 mg
16400658 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16428218 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY76649
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress NBD-557 is a potentially HIV-1 inhibitor.
NBD-557 is a potentially HIV-1 inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NBD-557
CAS 333352-59-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H24BrN3O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 10 mg/mL (26.16 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C(NC1CC(C)(NC(C)(C1)C)C)=O)NC2=CC=C(C=C2)Br
Molekylvikt (g/mol) 382.3
Formel vikt 382.3
Procent renhet 99.41%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus