Läs mer
NBD-klorid, 98 %
Produktkod. 10532924 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10532924 25 g Glasflaska 25g
10347880 1 g Glasflaska 1g
10721451 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10532924 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 172390250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10199-89-0 | C6H2ClN3O3 | 199,55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10199-89-0
Molekylformel C6H2ClN3O3
Molekylvikt (g/mol) 199.55
MDL-nummer MFCD00005808
InChI-nyckel IGHBXJSNZCFXNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan, 4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1, 3-diazole
PubChem CID 25043
ChEBI CHEBI:78878
IUPAC-namn 4-klor-7-nitro-2,1,3-bensoxadiazol
LEDER C1=C(C2=NON=C2C(=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NBD chloride
Smältpunkt 96,0 °C till 99,0 °C
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 98%
Färg Brun till gul
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Kvantitet 25 g
Fysisk form Kristallint pulver
Formel vikt 199.55
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.