Läs mer
MedChemExpress NBD-Cl
Produktkod. 16442409
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16442409 1 g 1g
1 options
Produktkod. 16442409 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYD0042
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
MedChemExpress NBD-Cl is a nonfluorescent reagent which becomes highly fluorescent after reaction with thiol or amino groups.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Produkttyp Dye Reagents
Kvantitet 1 g
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : ≥ 100 mg/mL (501.13 mM) ∣ H2O : 0.67 mg/mL (3.36 mM; Need ultrasonic)
Mål HBV
Molekylvikt (g/mol) 199.55 g/mol
CAS 10199-89-0
Synonym NBD chloride