missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ (±)-NBI 74330

Beskrivning
Potent and selective CXCR3 antagonist; potently inhibits 125I-CXCL10 binding to CXCR3 (pKi = 8.13). Inhibits calcium mobilization in response to CXCL11 and CXCL10 in RBL cells. Exhibits no significant effect on chemotaxis induced by CXCR4 or CCR7. Displays a five-fold greater affinity for CXCR3 than (±)-AMG 487 .
This product is racemic.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-NBI 74330 |
| CAS | 473722-68-8 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C32H27F4N5O3 |
| Formel vikt | 605.58 |
| Molekylvikt (g/mol) | 605.594 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?