Läs mer
Tocris Bioscience™ NBMPR
Beskrivning
Equilibrative nucleoside transporter 1 (ENT1) inhibitor (Ki values are 0.4 and 2800 nM for hENT1 and hENT2 respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NBMPR |
| CAS | 38048-32-7 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C17H17N5O6S |
| Formel vikt | 419.41 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 419.412 |