missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

NBN Monoclonal Antibody (OTI6D10), TrueMAB™, OriGene

Produktkod. 17589752
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
30 μL
100 μL
Förpackningsstorlek:
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17589752 30 μL 30µL
17569752 100 μL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17589752 Leverantör Origene Technologies Leverantörsnummer TA801389S

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

NBN Monoclonal antibody specifically detects NBN in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Specifikationer

Antigen NBN
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona OTI6D10
Koncentration 1 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen NBN
Genaccessionsnr. O60934
Gene Alias AT V1; AT V2; ATV; AT-V1; AT-V2; Cell cycle regulatory protein p95; FLJ10155; I79_012607; MGC87362; Nbn; NBS; NBS1; nibrin; Nijmegen breakage syndrome 1 (nibrin); Nijmegen breakage syndrome protein 1; Nijmegen breakage syndrome protein 1 homolog; OTTHUMP00000204088; P95; p95 protein of the MRE11/RAD50 complex; p95-NBS1
Värd art Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 183-460 of human NBN produced in E.coli.
Reningsmetod Affinity chromatography
Kvantitet 30 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4683
Målarter Human
Innehåll och lagring -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.