Läs mer
NBQX, MedChemExpress
Beskrivning
NBQX (FG9202) is a highly selective and competitive AMPA receptor antagonist. NBQX has neuroprotective and anticonvulsant activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NBQX |
| CAS | 118876-58-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H8N4O6S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | FG9202 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 75 mg/mL (223.03 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | O=C(N1)C(NC2=C1C3=C(C([N+]([O-])=O)=C2)C(S(N)(=O)=O)=CC=C3)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.28 |
| Visa mer |