Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | NBQX |
| CAS | 118876-58-7 |
| Synonym | 2,3-dihydroxi-6-nitro-7-sulfamoylbenso[f]kinoxalin-2,3-dion; 6-nitro-7-sulfamoylbenso[f]kinoxalin-2,3-dion |
| Kvantitet | 100 mg |
| Frakt skick | Inga speciella krav |
| Produktlinje | Livsvetenskap |
| Molekylformel | C12H8N4O6S |
| Fysisk form | Pulver |
| Färg | Nästan vit till gul |
| Renhet | ≥98 % |