Läs mer
NBTGR, MedChemExpress
Produktkod. 16446897
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16446897 5 mg
1 options
Produktkod. 16446897 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY108322
MedChemExpress NBTGR (p-Nitrobenzylthioguanosine) is a potent inhibitor of nucleoside transport; inhibits adenosine uptake with a Ki of 70 nM.
NBTGR (p-Nitrobenzylthioguanosine) is a potent inhibitor of nucleoside transport
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NBTGR
CAS 13153-27-0
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H18N6O6S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (230.19 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=C(N)N=C3SCC4=CC=C([N+]([O-])=O)C=C4)O1)O)O
Molekylvikt (g/mol) 434.43
Formel vikt 434.43
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation