Läs mer
NCAM-1/CD56 Antibody (rNCAM1/8655), HRP, Novus Biologicals™
Produktkod. 18640524 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18640524 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18640524 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP320806H
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
NCAM-1/CD56 Monoclonal antibody specifically detects NCAM-1/CD56 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen NCAM-1/CD56
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona rNCAM1/8655
Konjugera HRP
Formulering PBS
Gene Alias CD56, CD56/ NCAM-1, CD56 antigen, MSK39, N-CAM-1, NCAM-1, NCAMantigen recognized by monoclonal 5.1H11, neural cell adhesion molecule 1, neural cell adhesion molecule, NCAM
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant human NCAM-1/CD56 protein
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Growth and Development, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Membrane Vesicle Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4684
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ