Läs mer
NCB-0846, MedChemExpress
Produktkod. 16472656
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16472656 25 mg
16444466 100 mg
16435917 5 mg
16429736 50 mg
16413188 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16472656 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100830
MedChemExpress NCB-0846 is an orally available TNIK inhibitor with an IC50 of 21 nM.
NCB-0846 is an orally available TNIK inhibitor with an IC50 of 21 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material NCB-0846
CAS 1792999-26-8
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H21N5O2
Kvantitet 25 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (79.91 mM)
LEDER O[C@@H](CC1)CC[C@@H]1OC2=CC=CC(C=N3)=C2N=C3NC4=CC=C(N=CN5)C5=C4
Molekylvikt (g/mol) 375.42
Formel vikt 375.42
Procent renhet 98.22%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease